6-Fluoro-8-(hydroxymethyl)-4H-1,3-benzodioxine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (6-Fluoro-4H-1,3-benzodioxin-8-yl)methanol
PC31432-1G PC31432-250MG
APOSPC31432-1GEA 132 EUR
APOSPC31432-1G APOSPC31432-250MG
6-Fluoro-8-(hydroxymethyl)-4H-1,3-benzodioxine
6-Fluoro-8-(hydroxymethyl)-4H-1,3-benzodioxine
Formule: C₉H₉FO₃
Smeltpunt: 73…74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02677744
CAS nummer: 306934-89-4