2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC31505-1G PC31505-250MG PC31505-5G
APOSPC31505-1GEA 162 EUR
APOSPC31505-1G APOSPC31505-250MG APOSPC31505-5G
2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)aniline
2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)aniline
Formule: C₁₃H₁₁ClFNS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052213
CAS nummer: 646989-63-1