3-(2-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (2-Fluorophenyl)-(1H-pyrrol-3-yl)methanone
PC3152-1G PC3152-500MG
APOSPC3152-1GEA 238 EUR
APOSPC3152-1G APOSPC3152-500MG
3-(2-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole
3-(2-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole
Formule: C₁₁H₈FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08056192
CAS nummer: 198126-03-3