3-(3-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (3-Fluorophenyl)-(1H-pyrrol-3-yl)methanone
PC3157-1G PC3157-500MG
APOSPC3157-1GEA 700 EUR
APOSPC3157-1G APOSPC3157-500MG
3-(3-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole
3-(3-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole
Formule: C₁₁H₈FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08056193
CAS nummer: 893612-64-1
UN: 3261
ADR: 8,III