2-(Methylthio)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC31716-1G PC31716-5G
APOSPC31716-1GEA 187 EUR
APOSPC31716-1G APOSPC31716-5G
2-(Methylthio)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
2-(Methylthio)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₆H₅F₃N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00209107
CAS nummer: 136547-20-1