8-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 8-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)-1-azanaphthalene
PC31854-250MG PC31854-1G PC31854-5G
APOSPC31854-250MGEA 27.8 EUR
APOSPC31854-250MG APOSPC31854-1G APOSPC31854-5G
8-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
8-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₄BrClF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00174293
CAS nummer: 655235-61-3