Ethyl 4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline-6-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 4-chloro-2-(trifluoromethyl)-1-azanaphthalene-6-carboxylate, 4-Chloro-6-(ethoxycarbonyl)-2-(trifluoromethyl)quinoline
PC31857-1G PC31857-250MG
APOSPC31857-1GEA 386 EUR
APOSPC31857-1G APOSPC31857-250MG
Ethyl 4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline-6-carboxylate
Ethyl 4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline-6-carboxylate
Formule: C₁₃H₉ClF₃NO₂
MW: 303.664 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00277503
CAS nummer: 680211-86-3