2,4-Difluoro-N-{2-[(fur-2-ylmethyl)thio]ethyl}benzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC31871-1G PC31871-250MG
APOSPC31871-1GEA 103 EUR
APOSPC31871-1G APOSPC31871-250MG
2,4-Difluoro-N-{2-[(fur-2-ylmethyl)thio]ethyl}benzenesulphonamide
2,4-Difluoro-N-{2-[(fur-2-ylmethyl)thio]ethyl}benzenesulphonamide
Formule: C₁₃H₁₃F₂NO₃S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01570573
CAS nummer: 680211-96-5