[1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC31886-1G PC31886-250MG
APOSPC31886-1GEA 148 EUR
APOSPC31886-1G APOSPC31886-250MG
[1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formule: C₁₁H₁₁FN₂O
Smeltpunt: 120…121 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03644148
CAS nummer: 465514-37-8