3-Bromo-N-(2-fluorophenyl)propanamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC31961-1G PC31961-250MG
APOSPC31961-1GEA 608 EUR
APOSPC31961-1G APOSPC31961-250MG
3-Bromo-N-(2-fluorophenyl)propanamide
3-Bromo-N-(2-fluorophenyl)propanamide
Formule: C₉H₉BrFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00124372
CAS nummer: 7661-09-8