2-[(2-Aminoethyl)amino]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC31984-1G PC31984-5G
APOSPC31984-1GEA 150 EUR
APOSPC31984-1G APOSPC31984-5G
2-[(2-Aminoethyl)amino]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-[(2-Aminoethyl)amino]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₈H₉ClF₃N₃
Kookpunt: 96 °C (0,3 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00099696
CAS nummer: 219478-19-0