2,3-Difluoro-DL-phenylglycine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-2-(2,3-difluorophenyl)ethanoic acid, Amino(2,3-difluorophenyl)acetic acid
PC3203-1G PC3203-5G
APOSPC3203-1GEA 73 EUR
APOSPC3203-1G APOSPC3203-5G
2,3-Difluoro-DL-phenylglycine
2,3-Difluoro-DL-phenylglycine
Formule: C₈H₇F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660156
CAS nummer: 237424-16-7