N-Ethyl-2-fluoroaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-(2-Fluorophenyl)ethylamine
PC3207-10G PC3207-1G PC3207-5G
APOSPC3207-10GEA 721 EUR
APOSPC3207-10G APOSPC3207-1G APOSPC3207-5G
N-Ethyl-2-fluoroaniline 95%
N-Ethyl-2-fluoroaniline
Formule: C₈H₁₀FN
MW: 139.17 g/mol
Kookpunt: 72…74 °C (15 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00203991
CAS nummer: 2707-64-4