N2,N2-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)pyridine-2,5-diamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32086-250MG PC32086-1G
APOSPC32086-250MGEA 506 EUR
APOSPC32086-250MG APOSPC32086-1G
N2,N2-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)pyridine-2,5-diamine
N2,N2-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)pyridine-2,5-diamine
Formule: C₈H₁₀F₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02090020
CAS nummer: 288247-16-5