1-amino-6-methyl-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC32096-1G PC32096-250MG
APOSPC32096-1GEA 431 EUR
APOSPC32096-1G APOSPC32096-250MG
1-amino-6-methyl-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
1-amino-6-methyl-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Formule: C₈H₆F₃N₃O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00177956
CAS nummer: 72567-46-5