Methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32331-1G PC32331-250MG PC32331-5G
APOSPC32331-1GEA 99.6 EUR
APOSPC32331-1G APOSPC32331-250MG APOSPC32331-5G
Methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate 95%
Methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₃H₉F₃O₂S
Kookpunt: 120…122 °C (2 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00110251
CAS nummer: 237385-98-7