2-(Hydroxymethyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thien-2ylmethanol
PC32363-1G PC32363-250MG
APOSPC32363-1GEA 292 EUR
APOSPC32363-1G APOSPC32363-250MG
2-(Hydroxymethyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene
2-(Hydroxymethyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene
Formule: C₁₂H₉F₃OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01934530
CAS nummer: 256488-46-7