3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]isoxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32508-1G PC32508-250MG
APOSPC32508-1GEA 99.6 EUR
APOSPC32508-1G APOSPC32508-250MG
3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]isoxazole
3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]isoxazole
Formule: C₁₀H₆F₃NO₂
MW: 229.155 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01313379
CAS nummer: 260046-96-6