Ethyl 2-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC32561-1G PC32561-5G
APOSPC32561-1GEA 132 EUR
APOSPC32561-1G APOSPC32561-5G
Ethyl 2-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetate
Ethyl 2-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetate
Formule: C₁₄H₁₂F₃NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01765079
CAS nummer: 680215-92-3