2,6-Dichloro-5-fluoro-N-(thien-2-ylmethyl)nicotinamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32685-100MG PC32685-500MG
APOSPC32685-100MGEA 64.3 EUR
APOSPC32685-100MG APOSPC32685-500MG
2,6-Dichloro-5-fluoro-N-(thien-2-ylmethyl)nicotinamide
2,6-Dichloro-5-fluoro-N-(thien-2-ylmethyl)nicotinamide
Formule: C₁₁H₇Cl₂FN₂OS
Smeltpunt: 145…146 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01765455
CAS nummer: 680217-82-7