2,6-Dichloro-5-fluoro-N-isopropylnicotinamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32689-1G PC32689-250MG
APOSPC32689-1GEA 51.2 EUR
APOSPC32689-1G APOSPC32689-250MG
2,6-Dichloro-5-fluoro-N-isopropylnicotinamide
2,6-Dichloro-5-fluoro-N-isopropylnicotinamide
Formule: C₉H₉Cl₂FN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01765488
CAS nummer: 680217-86-1