Ethyl 5-cyano-6-hydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3269-1G PC3269-5G
APOSPC3269-1GEA 103 EUR
APOSPC3269-1G APOSPC3269-5G
Ethyl 5-cyano-6-hydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Ethyl 5-cyano-6-hydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Formule: C₁₀H₇F₃N₂O₃
Smeltpunt: 201…203 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00178796
CAS nummer: 144456-86-0