N1-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC32696-1G PC32696-5G
APOSPC32696-1GEA 155 EUR
APOSPC32696-1G APOSPC32696-5G
N1-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
N1-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Formule: C₈H₉F₃N₂
Smeltpunt: 53…55 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01571385
CAS nummer: 35203-49-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III