3-(Chlorodifluoroacetyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC32713-1G PC32713-5G
APOSPC32713-1GEA 80.4 EUR
APOSPC32713-1G APOSPC32713-5G
3-(Chlorodifluoroacetyl)imidazo[1,2-a]pyridine
3-(Chlorodifluoroacetyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₉H₅ClF₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11035867
CAS nummer: 219296-24-9