1-Methyl-3-(trifluoroacetyl)-1H-indole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32714-1G PC32714-5G
APOSPC32714-1GEA 70.1 EUR
APOSPC32714-1G APOSPC32714-5G
1-Methyl-3-(trifluoroacetyl)-1H-indole
1-Methyl-3-(trifluoroacetyl)-1H-indole
Formule: C₁₁H₈F₃NO
Smeltpunt: 102…104 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02571216
CAS nummer: 318-54-7