3,5-Difluorophenylacetyl chloride 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC32715-1G PC32715-5G
APOSPC32715-1GEA 42.4 EUR
APOSPC32715-1G APOSPC32715-5G
3,5-Difluorophenylacetyl chloride 96%
3,5-Difluorophenylacetyl chloride
Formule: C₈H₅ClF₂O
Kookpunt: 86 °C (15 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00275597
CAS nummer: 157033-24-4
UN: 3265
ADR: 8,III