2,4-Bis(trifluoroacetyl)-1-(N,N-dimethylamino)naphthalene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32717-1G PC32717-5G
APOSPC32717-1GEA 92.1 EUR
APOSPC32717-1G APOSPC32717-5G
2,4-Bis(trifluoroacetyl)-1-(N,N-dimethylamino)naphthalene
2,4-Bis(trifluoroacetyl)-1-(N,N-dimethylamino)naphthalene
Formule: C₁₆H₁₁F₆NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11035868
CAS nummer: 115975-33-2