2-Bromo-5-fluorophenacyl bromide 94+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,2'-Dibromo-5'-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(2-bromo-5-fluorophenyl)ethan-1-one
PC32728-1G PC32728-250MG
APOSPC32728-1GEA 469 EUR
APOSPC32728-1G APOSPC32728-250MG
2-Bromo-5-fluorophenacyl bromide 94+%
2-Bromo-5-fluorophenacyl bromide
Formule: C₈H₅Br₂FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23711741
CAS nummer: 1427446-94-3
UN: 3265
ADR: 8,III