2-Ethynyl-5-fluorobenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32735-1G PC32735-250MG PC32735-5G
APOSPC32735-1GEA 292 EUR
APOSPC32735-1G APOSPC32735-250MG APOSPC32735-5G
2-Ethynyl-5-fluorobenzaldehyde 97%
2-Ethynyl-5-fluorobenzaldehyde
Formule: C₉H₅FO
Smeltpunt: 109 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD24674725
CAS nummer: 1015731-79-9