3-Fluoro-2-iodobenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(Bromomethyl)-3-fluoro-2-iodobenzene, α-Bromo-3-fluoro-2-iodotoluene
PC32737-1G PC32737-250MG PC32737-5G
APOSPC32737-1GEA 290 EUR
APOSPC32737-1G APOSPC32737-250MG APOSPC32737-5G
3-Fluoro-2-iodobenzyl bromide
3-Fluoro-2-iodobenzyl bromide
Formule: C₇H₅BrFI
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18396958
CAS nummer: 1261675-04-0
UN: 3261
ADR: 8,II