3-Fluoro-4-iodobenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC32738-1G PC32738-250MG PC32738-5G
APOSPC32738-1GEA 302 EUR
APOSPC32738-1G APOSPC32738-250MG APOSPC32738-5G
3-Fluoro-4-iodobenzyl bromide
3-Fluoro-4-iodobenzyl bromide
Formule: C₇H₅BrFI
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18396959
CAS nummer: 1022931-83-4
UN: 3261
ADR: 8,II