3-Fluoro-5-iodobenzyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: α-Bromo-3-fluoro-5-iodotoluene, 1-(Bromomethyl)-3-fluoro-5-iodobenzene
PC32739-1G PC32739-250MG PC32739-5G
APOSPC32739-1GEA 225 EUR
APOSPC32739-1G APOSPC32739-250MG APOSPC32739-5G
3-Fluoro-5-iodobenzyl bromide 95%
3-Fluoro-5-iodobenzyl bromide
Formule: C₇H₅BrFI
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18396960
CAS nummer: 1261759-75-4
UN: 3261
ADR: 8,II