(2R)-(+)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC32742-1G PC32742-5G PC32742-250MG
APOSPC32742-1GEA 322 EUR
APOSPC32742-1G APOSPC32742-5G APOSPC32742-250MG
(2R)-(+)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide
(2R)-(+)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide
Formule: C₃H₃F₃O
Kookpunt: 25…32 °C
Smeltpunt: –80 °C
Dichtheid: 1,294 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: –26 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08276876
CAS nummer: 143142-90-9
UN: 1993
ADR: 3,I