3-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32750-1G PC32750-250MG PC32750-5G
APOSPC32750-1GEA 81.8 EUR
APOSPC32750-1G APOSPC32750-250MG APOSPC32750-5G
3-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
3-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆FIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18396948
CAS nummer: 1261837-87-9