4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-Fluoro-4-nitro-2-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}toluene, 4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenyl triflate
PC32754-1G PC32754-250MG
APOSPC32754-1GEA 196 EUR
APOSPC32754-1G APOSPC32754-250MG
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate 95%
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₈H₅F₄NO₅S
MW: 303.188 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27937148
CAS nummer: 1820734-74-4
UN: 3265
ADR: 8 III