3-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32759-1G PC32759-5G PC32759-250MG
APOSPC32759-1GEA 29.2 EUR
APOSPC32759-1G APOSPC32759-5G APOSPC32759-250MG
3-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid
3-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid
Formule: C₇H₆BFO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11856017
CAS nummer: 328956-60-1