2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)anisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: β-Bromo-2-methoxy-α,α,β,β-tetraflurophenetole, 1-(2-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)-2-methoxybenzene
PC32761-100G PC32761-25G PC32761-5G
APOSPC32761-100GEA 748 EUR
APOSPC32761-100G APOSPC32761-25G APOSPC32761-5G
2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)anisole 98%
2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)anisole
Formule: C₉H₇BrF₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28040491
CAS nummer: 220004-17-1