2-Fluoro-4-cyclopropylphenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32771-1G PC32771-250MG
APOSPC32771-1GEA 38 EUR
APOSPC32771-1G APOSPC32771-250MG
2-Fluoro-4-cyclopropylphenol
2-Fluoro-4-cyclopropylphenol
Formule: C₉H₉FO
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD25994499
CAS nummer: 1544937-92-9