2-Fluoro-5-cyclopropylphenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32772-1G PC32772-250MG
APOSPC32772-1GEA 49.7 EUR
APOSPC32772-1G APOSPC32772-250MG
2-Fluoro-5-cyclopropylphenol
2-Fluoro-5-cyclopropylphenol
Formule: C₉H₉FO
MW: 152.166 g/mol
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD31382446
CAS nummer: 2379918-44-0