2-Fluoro-6-cyclopropylphenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32773-1G PC32773-250MG
APOSPC32773-1GEA 1240 EUR
APOSPC32773-1G APOSPC32773-250MG
2-Fluoro-6-cyclopropylphenol
2-Fluoro-6-cyclopropylphenol
Formule: C₉H₉FO
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD24727590
CAS nummer: 911817-90-8