4-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32777-1G PC32777-250MG
APOSPC32777-1GEA 723 EUR
APOSPC32777-1G APOSPC32777-250MG
4-Fluoro-2-cyclopropylphenol
4-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Formule: C₉H₉FO
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD24719781
CAS nummer: 1232774-27-4