4-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32778-1G PC32778-250MG
APOSPC32778-1GEA 70.1 EUR
APOSPC32778-1G APOSPC32778-250MG
4-Fluoro-3-cyclopropylphenol
4-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Formule: C₉H₉FO
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD31700582
CAS nummer: 1887175-94-1