5-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32779-1G PC32779-250MG
APOSPC32779-1GEA 70.1 EUR
APOSPC32779-1G APOSPC32779-250MG
5-Fluoro-2-cyclopropylphenol
5-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Formule: C₉H₉FO
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD25994492
CAS nummer: 1557096-27-1