1-Bromo-2-chloro-3,5-difluorobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32780-10G PC32780-1G PC32780-5G
APOSPC32780-10GEA 104 EUR
APOSPC32780-10G APOSPC32780-1G APOSPC32780-5G
1-Bromo-2-chloro-3,5-difluorobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-3,5-difluorobenzene
Formule: C₆H₂BrClF₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00135441
CAS nummer: 187929-82-4