Methyl (E)-3-fluorocinnamate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl (2E)-3-(3-fluorophenyl)prop-2-enoate, Methyl (E)-3-(3-fluorophenyl)acrylate
PC3279-1G PC3279-250MG PC3279-5G
APOSPC3279-1GEA 29.2 EUR
APOSPC3279-1G APOSPC3279-250MG APOSPC3279-5G
Methyl (E)-3-fluorocinnamate
Methyl (E)-3-fluorocinnamate
Formule: C₁₀H₉FO₂
MW: 180.176 g/mol
Kookpunt: 133…134 °C (17 mm Hg)
Vlampunt: 103 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07784271
CAS nummer: 74325-03-4