8-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32790-1G PC32790-250MG
APOSPC32790-1GEA 158 EUR
APOSPC32790-1G APOSPC32790-250MG
8-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
8-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₅FO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13187194
CAS nummer: 625823-51-0