Ethyl 7-bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32791-1G PC32791-250MG
APOSPC32791-1GEA 579 EUR
APOSPC32791-1G APOSPC32791-250MG
Ethyl 7-bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₈BrFO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31812096
CAS nummer: 1259929-80-0