7-Bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32792-1G PC32792-250MG
APOSPC32792-1GEA 210 EUR
APOSPC32792-1G APOSPC32792-250MG
7-Bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₄BrFO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD13187183
CAS nummer: 550998-61-3