1-(Fluorosulphonyl)-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium trifluoromethanesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC32793-1G
PC32793-5G
APOSPC32793-1GEA
32.2
EUR
APOSPC32793-1G
APOSPC32793-5G
1-(Fluorosulphonyl)-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium trifluoromethanesulphonate
1-(Fluorosulphonyl)-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium trifluoromethanesulphonate
Formule:
C₅H₈FN₂O₂S·CF₃O₃S Smeltpunt: 60…62 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD31693095 CAS nummer: 2179072-33-2 |