5-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine, N1-BOC protected
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC32795-1G
PC32795-250MG
APOSPC32795-1GEA
771
EUR
APOSPC32795-1G
APOSPC32795-250MG
5-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine, N1-BOC protected
5-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine, N1-BOC protected
Formule:
C₁₃H₁₅F₃N₂O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD31812100 CAS nummer: 2379918-60-0 |